Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Lactic acid |
| Smältpunkt | 18.0°C |
| Kokpunkt | 122.0°C (15.0 mmHg) |
| Färg | Färglös till gul |
| Linjär formel | CH3CH(OH)CO2H |
| Merck Index | 15, 5384 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol, glycerol, less soluble in ether, practically insoluble in chloroform, carbon, disulfide, petroleum ether |
| Formel vikt | 90.08 |
| Procent renhet | 90% |
| Densitet | 1.2000g/mL, 1.2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DL-Lactic acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.