Läs mer
DL-mjölksyra (90 %), TRC
Produktkod. 30132466
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132466 500 g
30138078 100 g
30005784 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL113490500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-21-5
Molekylformel C3 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Synonym Lactic acid, Propanoic acid, 2-hydroxy-, Lactic acid (7CI,8CI), 2-Hydroxypropanoic acid, (RS)-2-Hydroxypropanoic acid, (±)-Lactic acid, 2-Hydroxy-2-methylacetic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Biolac, Chem-Cast, DL-Lactic acid, E 270, HiPure 88, Kiwilustre, Lurex, Masashino Lactic acid 90F, Milk acid, Musashino lactate 50F, NSC 367919, Purac 55, Purac 60, Purac FCC 80, Purac FCC 88, Purac HS 100, Purac HS 50, Purac HS 88, Tonsillosan, dl-Lactic acid, α-Hydroxypropanoic acid, α-Hydroxypropionic acid
IUPAC-namn 2-hydroxypropansyra
LEDER CC(O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lactic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 90.0317
Kvantitet 500 g