Läs mer
DL-mjölksyra litiumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11384009 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384009 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11384009 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210082405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 5g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lactic Acid Lithium Salt
CAS 867-55-0
Färg Vitt
Molekylformel C3H5LiO3
MDL-nummer MFCD00065399
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
IUPAC-namn litium;2-hydroxipropanoat
Molekylvikt (g/mol) 96.01
PubChem CID 23673452
Formel vikt 96.01
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver