Läs mer
DL-Laktitid, 99 %
Produktkod. 11392836
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392836 10 g 10g
11302846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09026.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
DL-Lactide används för att producera 2-hydroxi-propionsyra 1-(1-fenyl-etoxikarbonyl)-etylester. Det fungerar som ett viktigt råmaterial och en mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är involverat i enzymatisk alkoholys för att producera både alkyl (R)-laktater och alkyl (S,S)-laktyllaktater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Lactide används för att producera 2-hydroxi-propionsyra 1-(1-fenyl-etoxikarbonyl)-etylester. Det fungerar som ett viktigt råmaterial och en mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är involverat i enzymatisk alkoholys för att producera både alkyl (R)-laktater och alkyl (S,S)-laktyllaktater.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Något lösligt i bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-96-5
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00011685,MFCD00082566
InChI-nyckel JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC-namn 3,6-dimetyl-1,4-dioxan-2,5-dion
LEDER CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lactide
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 82121
Kokpunkt 138 °C till 142 °C (8 mmHg)
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol. Lätt löslig i bensen.
Formel vikt 144.13
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Lactide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.