Läs mer
DL-Laudanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Laudanosine |
| CAS | 1699-51-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H27 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinoline, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratryl-, (±)- (8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (±)-, (±)-Laudanosine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinoline, DL-Laudanosine, N-Methyltetrahydropapaverine, NSC 331268, NSC 94267, Veraisoquin, Atracurium Besilate Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC2N(C)CCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(3,4-dimetoxyfenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.44 |
| Visa mer |