Läs mer
DL-Leucine-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5' D10 |
| CAS | 29909-01-1 |
| Molekylformel | C6 D10 H3 N O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10 (9 CI, ACI), DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5' D10, DL-Leucine-d10, 2-Amino-(2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio)-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid, 4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.2345 |
| Formel vikt | 141.1574 g/mol |
| Visa mer |