Läs mer
DL-leucin, TRC
Produktkod. 17969924
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17969924 500 mg
1 options
Produktkod. 17969924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL330170500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Leucine
CAS 328-39-2
Molekylformel C6 H13 N O2
Synonym Leucine, DL-Leucine, Leucine, DL- (8CI), (RS)-Leucine, (±)-Leucine, 2-Amino-4-methylpentanoic acid, NSC 9252
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CC(C)CC(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 131.0946