missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Leucyl-glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Leucyl-glycine |
| CAS | 615-82-7 |
| Molekylformel | C8H16N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-4-methylpentanoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?