Läs mer
dl-Limonene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886520
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886520 1 L 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15886520 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145461000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Mixture of D- and L-form ∼1:1 for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 138-86-3
Smältpunkt -89°C
Densitet 0.84 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 178°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00062992
Kvantitet 1 L
Synonym DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene, DL-Limonene
Molekylvikt (g/mol) 136.23