Läs mer
DL-Lysine-4,4,5,5-d4 2HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Lysine-4,4,5,5-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 284664-88-6 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 N2 O2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Lysine-4,4,5,5-d4, dihydrochloride (9 CI), DL-Lysine-4,4,5,5-d4 hydrochloride (1:2), DL-Lysine-4,4,5,5-D4 dihydrochloride, DL-Lysine-d4 dihydrochloride, 2,6-Diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid dihydrochloride, DL-Lysine-4,4,5,5-d4 2 HCl, DL-Lysine-4,4,5,5-d4 2 HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.2 ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1 H/i1D2,2D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(CN)C([2 H])([2 H])CC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,6-diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.1341 |
| Formel vikt | 222.084 g/mol |
| Visa mer |