Läs mer
DL-Lysine Acetylsalicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Lysine Acetylsalicylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 326.1478 |