Läs mer
DL-lysinmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10691073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10691073 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10691073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365650250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lysine monohydrate
Namnnotering 98%
CAS 885701-25-7
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förlust vid torkning 7 % till 12 % (105 °C, 2 timmar)
Molekylformel C6H16N2O3
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HN(CH)4CH(NH)COH
MDL-nummer MFCD00151036
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
LEDER O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC-namn 2,6-diaminohexansyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Kvantitet 25 g
PubChem CID 2734605
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.