Läs mer
DL-lysinmonohydrat, 98+%
Produktkod. 11361957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361957 25 g 25g
11351957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07576.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885701-25-7
Molekylformel C6H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00151036
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
PubChem CID 2734605
IUPAC-namn 2,6-diaminohexansyra;hydrat
LEDER O.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lysine monohydrate
Smältpunkt ∼110 °C
Beilstein 1616991
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164,21 (146,19 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.