Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-lysinmonohydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438923
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438923 100 g 100g
11428923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438923 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11066.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
DL-lysinmonohydroklorid fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av 3-amino-azepan-2-on. Det fungerar också som en essentiell aminosyra. Det används som djurfoder. Utöver detta används det i konstruktionen av polylysinpolymerer, som finner tillämpning i lysinbaserade polypeptidgeler och filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-lysinmonohydroklorid fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av 3-amino-azepan-2-on. Det fungerar också som en essentiell aminosyra. Det används som djurfoder. Utöver detta används det i konstruktionen av polylysinpolymerer, som finner tillämpning i lysinbaserade polypeptidgeler och filmer.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, etyleter, aceton, bensen och vanliga neutrala lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-53-1
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064563
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC-namn 2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt 267 °C (dekomposition)
Beilstein 4711993
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, etyleter, aceton, bensen och vanliga neutrala lösningsmedel.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 182.65
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.