Läs mer
DL-lysinmonohydroklorid, 99 %
Produktkod. 10710102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10710102 25 g Glasflaska 25g
10289740 100 g Glasflaska 100g
10300684 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10710102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413370250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-53-1
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064563
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC-namn 2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt 267,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Specifik rotation −1° till +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, vatten)
Merck Index 14, 5636
Kvantitet 25 g
Formel vikt 182.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver, granulat eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.