missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Lysine |
| CAS | 70-54-2 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Lysine, DL-Lysine, Lysine, DL- (8CI), (RS)-Lysine, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid, (±)-Lysine, 2,6-Diaminohexanoic acid, AminoShure-L, DL-α,ε-Diaminocaproic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10) |
| LEDER | NCCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,6-diaminohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.1055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?