Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-m-tyrosin, 98,5 %
Produktkod. 10637294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637294 5 g Glasflaska 5g
10153620 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637294 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140630050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 775-06-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 775-06-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002597
InChI-nyckel JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
PubChem CID 13052
IUPAC-namn 2-amino-3-(3-hydroxifenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material DL-m-Tyrosine
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98.50%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Merck Index 14, 9840
Vatten 0,5 % max. (K.F.)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-m-Tyrosine
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.