Läs mer
Dl-Malic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10090240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10090240 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10090240 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1350/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 6915-15-7
Smältpunkt 128°C
Färg White
pH 2
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H6O5
MDL-nummer 64212
Kvantitet 500 g
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxybutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vikt 134.09g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Malic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.