Läs mer
DL-Äppelsyra, TRC
Produktkod. 30011757
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011757 100 g
30009962 10 g
17970665 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM159510100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6915-15-7
Molekylformel C4 H6 O5
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), (±)-Malic acid, 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, R,S(±)-Malic acid, Xeros, dl-Malic acid, α-Hydroxysuccinic acid
IUPAC-namn 2-hydroxybutanedioinsyra
LEDER OC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formel vikt 134.0215
Procent renhet >95%