Läs mer
DL-mandelsyra, 99+%
Produktkod. 11975071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975071 5 kg Plasttrumma 5kg
10625942 100 g Plastflaska 100g
10745771 250 g Plastflaska 250g
10416750 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11975071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125310050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-64-2
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mandelic Acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 117 °C till 121 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel C6H5CH(OH)CO2H
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥99,0 % (Syra)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.