Läs mer
dl-Mandelic Acid Nitrile, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Mandelic Acid Nitrile |
| CAS | 532-28-5 |
| Smältpunkt | -10°C |
| Kokpunkt | 170°C/1013 hPa |
| Densitet | 1.121 To 1.127 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| MDL-nummer | MFCD00004487 |
| Synonym | DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile, DL-Mandelic acid nitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |