Läs mer
dl-Mandelic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834201
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834201 1 kg 1kg
15824201 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15834201 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8069131000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-64-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mandelic Acid
Smältpunkt 119°C to 121°C
Densitet 1.31 g/cm3 at 20.2°C
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C6H5CH(OH)COOH
MDL-nummer MFCD00064250
Synonym DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid, DL-Mandelic acid
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvalitet Ungraded