Läs mer
DL-Menthol, 98+%
Produktkod. 11418960
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418960 100 g 100g
11469246 50 g 50g
11479246 250 g 250g
11459246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11418960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18098.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156,269 g/mol
Används i parfymer för att ge kraft, lyft och fräschör. För användning i tandkräm, hostdroppar, munvatten, glass, tuggummi, tobak, medicinsk gips, tonic och schampon. På grund av dess kylande verkan finns det i ett brett utbud av läkemedel som behandlar halsont och munirritationer. Det används också i behandlingar för mindre värk och stukningar, och i näsavsvällande medel. Det finns i vissa munhygienprodukter för att bekämpa dålig andedräkt. Naturligtvis finns det i ett antal tuggummin. Det sattes först till cigaretter på 1920- och 1930-talen (t.ex. Spud och Kool varumärken) för både sin smak och även för att minska irritation, särskilt i halsen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i alkohol, paraffinolja och
vatten, 434,5 mg/L vid 25 C (°uppskattat).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-78-1
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00001484
InChI-nyckel NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonym menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC-namn (1R,2R,5S)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Menthol
Smältpunkt 33 °C till 36 °C
Densitet 0.89
Kokpunkt 212 °C till 216 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.4615
Kvantitet 100 g
Beilstein 3194263
Merck Index 14,5837
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, paraffinolja och vatten, 434,5 mg/L @ 25 °C (uppskattning).
Formel vikt 156.27
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Menthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Menthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.