Läs mer
DL-Menthol, 98+%
Beskrivning
Används i parfymer för att ge kraft, lyft och fräschör. För användning i tandkräm, hostdroppar, munvatten, glass, tuggummi, tobak, medicinsk gips, tonic och schampon. På grund av dess kylande verkan finns det i ett brett utbud av läkemedel som behandlar halsont och munirritationer. Det används också i behandlingar för mindre värk och stukningar, och i näsavsvällande medel. Det finns i vissa munhygienprodukter för att bekämpa dålig andedräkt. Naturligtvis finns det i ett antal tuggummin. Det sattes först till cigaretter på 1920- och 1930-talen (t.ex. Spud och Kool varumärken) för både sin smak och även för att minska irritation, särskilt i halsen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
i parfymer för att ge kraft, lyft och fräschör. För användning i tandkräm, hostdroppar, munvatten, glass, tuggummi, tobak, medicinsk gips, tonic och schampon. På grund av dess″ kyl-″ Det finns i ett brett utbud av läkemedel som behandlar halsont och munirritationer. Det används också i behandlingar för mindre värk och stukningar, och i näsavsvällande medel. Det finns i vissa munhygienprodukter för att bekämpa″ dålig andedräkt″ . Naturligtvis finns det i ett antal tuggummin. Det sattes först till cigaretter på 1920- och 1930-talen (t″ Spud″ och″ Kool″ varumärken) för både sin smak och även för att minska irritation, särskilt i halsen.
Löslighet Lösligt i alkohol, paraffinolja och
vatten, 434,5 mg/L vid 25 C (°uppskattat).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Menthol |
| Smältpunkt | 33 °C till 36 °C |
| Densitet | 0.89 |
| Kokpunkt | 212 °C till 216 °C |
| Flampunkt | 93 °C (199 °F) |
| Odör | Sött |
| Brytningsindex | 1.4615 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3194263 |
| Merck Index | 14,5837 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DL-Menthol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Menthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.