Läs mer
DL-Menthyl Stearate, TRC
Produktkod. 30482008
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30482008 250 mg
1 options
Produktkod. 30482008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM101520250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Menthyl Stearate
CAS 1014622-89-9
Molekylformel C28H54O2
Kvantitet 250 mg
Synonym rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Octadecanoate
InChI formel InChI=1S/C28H54O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28(29)30-27-23-25(4)21-22-26(27)24(2)3/h24-27H,5-23H2,1-4H3/t25-,26+,27-/m1/s1
LEDER C(C)(C)[C@H]1[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[C@H](C)CC1
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl stearate
Molekylvikt (g/mol) 422.73
Formel vikt 422.41