Läs mer
DL-merkaptobärnstenssyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10133270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10133270
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-49-5
Molekylformel C4H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 150.15
InChI-nyckel NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC-namn 2-sulfanylbutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mercaptosuccinic acid
Smältpunkt 152°C to 155°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(SH)CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 03,439
Merck Index 15,9496
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Formel vikt 150.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.