Läs mer
DL-Methionine-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Methionine-2-D |
| CAS | 67866-74-4 |
| Molekylformel | C5 D H10 N O2 S |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Methionine-2-d (9 CI), DL-Methionine-2-d (ZCI), DL-Methionine-2-D, 2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic-2-d acid, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic-2-d acid, S-Methyl-DL-homocysteine-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i4D |
| LEDER | [2 H]C(N)(CCSC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-deuterio-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2175 |
| Formel vikt | 150.0573 g/mol |
| Visa mer |