missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Methionine-3,3,4,4-d4, CDN

Produktkod. 30316242
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316242 0.25 g -
30313525 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316242 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND32620.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Methionine-d4
CAS 93709-61-6
Molekylformel C5H7D4NO2S
Kvantitet 0.25 g
Synonym DL-Methionine-3,3,4,4-d4, Methionine-3,3,4,4-d4, Acimetion-d4, Amurex-d4, Banthionine-d4, Cynaron-d4, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric Acid-d4, Dyprin-d4, Lactet-d4, Lobamine-d4, Meonine-d4, Meprom M 85-d4, MetAMINO-d4, Methilanin-d4, MetiPEARL-d4, Metione-d4, NSC 9241-d4, Neston-d4, Pedameth-d4, Racemethionine-d4, Rhodimet NP 99-d4, Smartamine-d4, Smartamine M-d4, Timet-d4, Urimeth-d4, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric Acid-d4
InChI formel InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i2D2,3D2
LEDER NC(C(O)=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])SC
IUPAC-namn methionine-3,3,4,4-d4
Molekylvikt (g/mol) 153.24
Formel vikt 153.08 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.