Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-metionin, 99+%
Produktkod. 10326960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326960 2.5 g Glasflaska 2.5g
10457130 100 g Plastflaska 100g
10666132 250 g Plastflaska 250g
10510224 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10326960 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125650025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-51-8
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063096
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
LEDER CSCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine
Namnnotering 99+%
Ammonium 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Färg Vitt
Klorid 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Andra aminosyror 0.2% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 6047
Transmittans 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.1% max.
Densitet 1.34g/mL
IUPAC-namn 2-amino-4-(metylsulfanyl)smörsyra
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.