Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-metionin, 99+%
Produktkod. 10457130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457130 100 g Plastflaska 100g
10326960 2.5 g Glasflaska 2.5g
10666132 250 g Plastflaska 250g
10510224 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10457130 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125651000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-51-8
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063096
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
LEDER CSCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine
Namnnotering 99+%
Ammonium 1000 ppm max.
pH 5,4 till 6,1 (2 % vikt/volym vattenlösning)
Färg Vitt
Klorid Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+ %
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Andra aminosyror 0,2% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 15, 6047
Transmittans 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Densitet 1.34g/mL
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet 99,0 till 101,0 % (på torkat ämne)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.