Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-metionin, 99 %
Produktkod. 11430333
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430333 250 g 250g
11420333 1000 g 1000g
11440333 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430333 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11457.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Produktion av flyktiga föreningar relaterade till smaken av livsmedel från Strecker-nedbrytningen av DL-metionin. Tillsats av metionin i lämpliga mängder till dessa livsmedel kan förväntas förbättra proteinvärdet. Ekonomiskt skulle DL-metionin vara att föredra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Produktion av flyktiga föreningar relaterade till smaken av livsmedel från Strecker-nedbrytningen av DL-metionin. Tillsats av metionin i lämpliga mängder till dessa livsmedel kan förväntas förbättra proteinvärdet. Ekonomiskt skulle DL-metionin vara att föredra.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-51-8
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063096
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
LEDER CSCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine
Smältpunkt ∼272°C (decomposition)
Beilstein 636185
Merck Index 14,5975
Löslighetsinformation Soluble in water.
Densitet 1.34
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 250 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.