missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Methionine Methylsulfonium Chloride, TRC

Produktkod. 30138699
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30138699 2.5 g 2.5g
17987334 250 mg -
17947924 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6899582.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3493-12-7
Molekylformel C6H14ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.7
IUPAC-namn (3-amino-3-carboxypropyl)-dimethylsulfanium;chloride
LEDER [Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Methionine Methylsulfonium Chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 199.0434
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.