Läs mer
DL-Metionin (Racemetionin), Mikromol™
Produktkod. 17999794
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17999794 250 mg
1 options
Produktkod. 17999794 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0879.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
DL-Metionin (Racemetionin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine
CAS 59-51-8
Analyt- eller komponentnamn DL-Methionine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H11 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym dl-Methionine, (2RS)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
LEDER CSCCC(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 149,051 g/mol