Läs mer
DL-metioninsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476107 1 g 1g
11486107 5 g 5g
11496107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25094.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 820-10-0 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 820-10-0
Molekylformel C5H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 181.21
MDL-nummer MFCD00025079
InChI-nyckel UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfone, methionine sulfone, 2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl, d,l-methionine sulfone, methioninesulfone, dl-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl butyric acid, methionine, s,s-dioxide, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfonyl-, dl
PubChem CID 69961
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfonylbutansyra
LEDER CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine sulfone
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.