Läs mer
Dl-metioninsulfon, TRC
Produktkod. 30369346
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30369346 50 mg
1 options
Produktkod. 30369346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD52545350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dl-Methionine Sulfone
CAS 820-10-0
Molekylformel C5H11NO4S
Kvantitet 50 mg
Synonym (±)-Methionine sulfone, DL-Methionine sulfone
InChI formel InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
LEDER CS(=O)(=O)CCC(N)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 181.21
Formel vikt 181.0409