Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-metioninsulfoxid, 98+%
Produktkod. 11459226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459226 25 g 25g
11449226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459226 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18081.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165,21 g/mol
DL-metioninsulfoxid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-metioninsulfoxid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten och Hcl
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62697-73-8
Molekylformel C5H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00002620
InChI-nyckel QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
LEDER CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine sulfoxide
Smältpunkt ∼230 °C (dekomposition)
Löslighetsinformation Löslig i vatten och Hcl.
IUPAC-namn 2-amino-4-metansulfinylbutansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.