Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-metioninsulfoxid, 98+%
Produktkod. p-7023978
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11449226
Brand: Thermo Scientific Chemicals A18081.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
DL-metioninsulfoxid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-metioninsulfoxid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten och Hcl
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62697-73-8
Molekylformel C5H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00002620
InChI-nyckel QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
LEDER CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methionine sulfoxide
Smältpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in water and Hcl.
IUPAC-namn 2-amino-4-metylsulfinylbutansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.