Läs mer
DL-Methotrexate-d3 Dipotassium Salt, TRC
Produktkod. 30484157
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484157 1 mg
30481743 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2606821MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H17D3K2N8O5
Molekylvikt (g/mol) 533.64
Synonym N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-glutamic Acid-d3 Dipotassium Salt, DL-Amethopterin-d3 Dipotassium Salt, NSC 117356-d3 Dipotassium Salt
LEDER O=C(NC(C(O[K])=O)CCC(O[K])=O)C(C=C1)=CC=C1N(C([2H])([2H])[2H])CC2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Methotrexate-d3 Dipotassium Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N8O5.2K/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);;/q;2*+1/p-2/i1D3;;