Läs mer
DL-N-bensoyl-2-metylserin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10480622 5 g 5g
10051701 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7508-82-9
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
MDL-nummer MFCD01863306
InChI-nyckel FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
Synonym s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
PubChem CID 7167581
IUPAC-namn (2S)-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 153.0°C to 159.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.