Läs mer
DL-Norepinephrine 3-Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Norepinephrine 3-Sulfate |
| CAS | 112346-92-6 |
| Molekylformel | C8H11NO6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-Norepinephrine-3-O-sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO6S/c9-4-7(11)5-1-2-6(10)8(3-5)15-16(12,13)14/h1-3,7,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14) |
| LEDER | NCC(O)c1ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c1 |
| IUPAC-namn | [5-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.24 |
| Formel vikt | 249.0307 |