Läs mer
DL-Noradrenalinhydroklorid, TRC
Produktkod. 18072740
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072740 1 g
30134517 50 mg
30040650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18072740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6745001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-27-6
Molekylformel C8 H11 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 205.64
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Noradrenaline hydrochloride, (±)-Norepinephrine hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Norepinephrine hydrochloride, NSC 7930, dl-Noradrenaline hydrochloride, dl-Norepinephrine hydrochloride
IUPAC-namn 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)bensen-1,2-diol; hydroklorid
LEDER Cl.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Norepinephrine (Noradrenaline) Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
Formel vikt 205.0506
Procent renhet >95%