Läs mer
DL-Norepinephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Norepinephrine (Noradrenaline) Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H |
| Formel vikt | 205.0506 |
| Procent renhet | >95% |