Läs mer
DL-norleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484290
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484290 100 g 100g
11474290 25 g -
11494290 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10791.22
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-06-8
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064422
InChI-nyckel LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
PubChem CID 9475
ChEBI CHEBI:36405
IUPAC-namn 2-aminohexansyra
LEDER CCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Norleucine
Smältpunkt >300°C
Beilstein 1721748
Merck Index 14,6706
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.