Läs mer
DL-Norleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Norleucine |
| CAS | 616-06-8 |
| Molekylformel | C6H13NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Norleucine, DL-Norleucine, Norleucine','DL- (8CI), (±)-2-Aminohexanoic acid, (±)-Norleucine, DL-α-Aminocaproic acid, NSC 203799 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |