Läs mer
DL-Norvaline, 98%
Produktkod. 15473107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473107 25 g 25g
11462628 100 g 100g
11472628 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15900.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-78-1 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
DL-Norvaline är en signalsubstans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-Norvaline är en signalsubstans.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt.. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 760-78-1
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064420
InChI-nyckel SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-norvaline, h-dl-nva-oh, dl-2-aminopentanoic acid, 2-aminovaleric acid, norvaline, dl, dl-alpha-aminovaleric acid, alpha-dl-aminopentanoic acid, norvalines, 2-aminovaleric acids, .alpha.-dl-aminopentanoic acid
PubChem CID 824
ChEBI CHEBI:19475
IUPAC-namn 2-aminopentansyra
LEDER CCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Norvaline
Smältpunkt >300°C
Beilstein 1721163
Merck Index 14,6716
Löslighetsinformation Soluble aq. soln..
Kvantitet 25 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.