Läs mer
DL-Norvaline, MedChemExpress
Produktkod. 16462678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16462678 5 g
1 options
Produktkod. 16462678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010510
MedChemExpress DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Norvaline
CAS 760-78-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11NO2
Synonym 2-Aminopentanoic acid
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (426.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCC(N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism