missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-norvaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Norvaline |
| CAS | 760-78-1 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | DL-2-Aminovaleric acid, a-DL-Aminopentanoic acid, Norvaline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?