Läs mer
DL-O-Phosphoserine, MedChemExpress
Description
DL-O-Phosphoserine, a normal metabolite in human biofluid, is an ester of serine and phosphoric acid.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | DL-O-Phosphoserine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17885-08-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C3H8NO6P |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (135.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OP(OCC(C(O)=O)N)(O)=O |
| Show More |