Läs mer
DL-o-Tyrosine, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-o-Tyrosine |
| Smältpunkt | ∼256°C (decomposition) |
| Beilstein | 2805789 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,and DMSO (Heated). |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 181.19 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Powder |