Läs mer
DL-o-Tyrosine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11495290
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495290 0.25 g 0.25g
11405300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044541.01
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2370-61-8
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00021725
InChI-nyckel WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 91482
IUPAC-namn 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-o-Tyrosine
Smältpunkt ∼256°C (decomposition)
Beilstein 2805789
Löslighetsinformation Soluble in water,and DMSO (Heated).
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver